Få mere at vide
R&D Systems™ Pomalidomide
Artikelnummer. 18796258
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18796258 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18796258 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 6302/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.05 DKK
    1236.90 DKK / 10mg
    Spare 178.15 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon binder; also TNF-α inhibitor and antiangiogenic
Pomalidomide is a potent TNF-α inhibitor (IC50 = 13 nM). Also potently inhibits IL-2 (EC50 = 8 nM). Thalidomide derivative. Binds cereblon and inhibits its ubiquitination. Exhibits antiproliferative effects in a Namalwa lymphoma cell line. Antiangiogenic. Promotes degradation of transcription factor SALL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
CAS 19171-19-8
Analyseprocentområde >98%
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Mål Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors
Molekylær formel C13H11N3O4
Formel vægt Observed MW: 273.24
Renhed 98%