Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-PEG5-azide
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18777256
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18777256 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18777256 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7437/25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cereblon ligand with PEG linker and terminal azide for onward chemistry
Pomalidomide 4'-PEG5-azide is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG5 linker with terminal azide ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
CAS 2624181-61-7
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C25H34N6O9
Renhed 0.95