missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-PEG4-amine
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18789856
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18789856 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18789856 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6963/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Pomalidomide-PEG4-ethylamine

Pomalidomide 4'-PEG4-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTACsup>® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG4 linker with terminal ethylamine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.

This product has been recently renamed. The previous name for this product was Pomalidomide - linker 8

Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.

PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[(14-Amino-3,6,9,12-tetraoxatetradec-1-yl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-Isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride
CAS 2357105-92-9
Synonym Pomalidomide - linker 8
Mængde 25 mg
Molekylær formel C23H32N4O8.HCl
Formel vægt 528.99
Produkttype Ligand
Renhed 95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.