missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-PEG1-amine
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18786176
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18786176 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18786176 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7203/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Cereblon ligand with PEG linker and terminal amine for onward chemistry

Pomalidomide 4'-PEG1-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG1 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[[2-(2-Aminoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione hydrochloride
CAS 2154342-56-8
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C17H20N4O5.HCl
Renhed 0.95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.