missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC6-azide
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18736056
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18736056 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18736056 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7443/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Cereblon ligand with alkyl linker and terminal azide for onward chemistry

Pomalidomide 4'-alkylC6-azide is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC6 linker with terminal azide ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.

PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[(6-Azidohexyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
CAS 2375555-72-7
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C19H22N6O4
Renhed 0.95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.