missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC6-acid

Beskrivelse
Pomalidomide 4'-alkylC6-acid is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC6 linker with terminal acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]amino]heptanoic acid |
| CAS | 2225940-50-9 |
| Mængde | 25 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylær formel | C20H23N3O6 |
| Renhed | 0.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?