missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC5-azide

Beskrivelse
Pomalidomide 4'-alkylC5-azide is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC5 linker with terminal azide ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(5-Azidopentyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione |
| CAS | 2434629-02-2 |
| Mængde | 25 mg |
| Mål | Degrader Building Blocks |
| Molekylær formel | C18H20N6O4 |
| Renhed | 0.95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?