Learn More
R&D Systems™ Pomalidomide 4'-alkylC3-amine
Product Code. 18725766
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Product Code. Quantity Unit Size
18725766 25 mg 25mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 18725766 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 7205/25
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Cereblon ligand with alkyl linker and terminal amine for onward chemistry
Pomalidomide 4'-alkylC3-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC3 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 4-[(3-Aminopropyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione hydrochloride
CAS 2154342-45-5
Quantity 25 mg
Product Line Tocris
Target Degrader Building Blocks
Molecular Formula C16H18N4O4.HCl
Purity 0.95
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.