missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC10-amine
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18727396
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18727396 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18727396 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7732/25

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Cereblon ligand with alkyl linker and terminal amine for onward chemistry

Pomalidomide 4'-alkylC10-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC10 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.

Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.

PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-[(10-Aminodecyl)amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione hydrochloride
CAS 2460022-53-9
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C23H32N4O4.HCl
Renhed 0.95
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.