Få mere at vide
Kartell™ POM Slide Staining Trough
Artikelnummer. 10395961
Skift visning
Højde (metrisk):
52,4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) unitSize
10395961 52,4 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10395961 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0110100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Stain up to 25 slides with a versatile trough that can also be used as a mailing box. Kartell™ POM Slide Staining Trough is constructed of POM and designed to hold up to 25 slides.
  • Holds up to 25 slides
  • Accommodates one Kartell™ 1100 rack
  • Can also be used as a mailing box
Tekniske data
Produkttype Staining Trough
Slidekapacitet 25
Til brug med (udstyr) Slides
Dimensioner (L x B x H) 88 x 100.8 x 52.4 mm
Højde (metrisk) 52,4 mm