Få mere at vide
BRAND™ POM ledklemme
Shop alle Brand produkter
Farve:
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- POM konstruktion
- Fremragende kemikalieresistens
- Driftstemperatur op til 150 °C
- Passer til NS 29/32
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fælles klip |
| Materiale | POM |
| Størrelse | 29/32 |
| Farve | Rød |