Beskrivelse
For at forhindre luft i at trænge ind i en kromatografisystempumpe, skal slangeforbindelserne ved pumpen og indløbene være tætte og sikre.
- Hankonnektor, flangeløs
- Hanstik: ID 3,3 mm
- Han endebeslag: ID 2mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rørforbindelse |
| Forbindelser | M6 Han Flangeless |
| Mængde | 2 Pk. |
| Materiale | FPM, polypropylen, POM |
| Til brug med (udstyr) | Kromatografipumpesystemer, slanger |