Få mere at vide
Cytiva POM/EPDM-pakningsstik
Artikelnummer. 10392730 Shop alle Cytiva produkter
Til brug med (udstyr):
Til brug med XK 16 søjler
Til brug med XK 26 søjler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10392730
Brand: Cytiva 18115344
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Søjlekonnektorer til brug i gelfiltreringskromatografiapplikationer
Denne pakkeforbindelse bruges til at forbinde en anden kolonne, der bruges som et pakningsreservoir, til en XK 16 eller XK 26 kolonne for at opnå effektiv pakning. En korrekt pakket medieseng er afgørende for at opnå optimale resultater i alle former for væskekromatografi, især ved gelfiltrering. Pakningsforbindelsen gør det nemt at opnå et godt pakket leje af gelfiltrering og andre medier i XK 16 og XK 26 kolonner, og er især praktisk til hurtig og nem pakning af affinitets-, IEX- og HIC-medier til korte lejehøjder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Pakningsstik
Temperatur (metrisk) Maks 60 °C
Inkluderer 2 x Tætningsring leveres med pakningsstik
Materiale EPDM, POM
Til brug med (udstyr) Til brug med XK 16 søjler