Få mere at vide
Azlon™ POM autoklaverbar pincet
Artikelnummer. 12043984
Længde (metrisk):
18,0 cm
25,0 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12043984
Brand: Azlon TWY266
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyoxymethylen (POM) konstruktion. Azlon™ POM autoklaverbar pincet er velegnet til flere anvendelser.
  • Autoklaverbar pincet af høj kvalitet
  • Fås med spidse eller afrundede ender
  • Fine tandgreb til sikker håndtering af prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tip stil Rund
Længde (engelsk) 9,84''.
Materiale PMP
Længde (metrisk) 25,0 cm
Produkttype Pincet
Til brug med (applikation) Til sikker håndtering af prøver
Dimensioner (L x B) 250 L mm
Mængde Ea.