Få mere at vide
R&D Systems™ POM 1
Artikelnummer. 30001368
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001368 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30001368 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 2689/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1359.05 DKK
    1222.20 DKK / 50mg
    Spare 136.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of E-NTPDases
Inhibitor of Ecto-NTPDases that displays minor selectivity for NTPDases 1 and 2 over NTPDase 3 and P2Y12 (Ki values are 2.58, 3.26, > 10 and 28.8 μM for NTPDase 1, NTPDase 3, P2Y12 and NTPDase 2 respectively). Abolishes renal protection induced by ischemic preconditioning. Inhibits synaptic transmission at hippocampal CA1 pyramidal synapses and at the cerebellar parallel fiber-Purkinje cell (PF) synapse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale POM 1
CAS 12141-67-2
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel H2O40Na6W12
Formel vægt 2986.01
Renhed >98%