Få mere at vide
Contec™ Polywipe-C servietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17284523 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Mætningsopløsning:
70% IPA/30% DI-vand
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mætningsopløsning unitSize
17284523 30 x 30 cm (12 x 12 tommer) 70% IPA/30% DI-vand Pakke med 480
1 options
Artikelnummer. 17284523 Leverandør Contec™ Leverandørnr. PSCS0012BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7380.00 DKK
    6089.30 DKK / Pakke med 480
    Spare 1290.70 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer forbruget af opløsningsmidler og maksimer proceskontrol og ensartethed i generelle og kritiske rengøringsapplikationer. Contec™ Polywipe-C Wipes er mættet med 100 % IPA eller en 70 % isopropanol/30 % deioniseret vandopløsning.
  • Letvægtsservietter har laserforseglede kanter og er vasket og mættet i Contec's ISO Klasse 4 miljø for de laveste niveauer af partikler, fibre og ekstraherbare rester
  • Tekstureret serviet er effektivt, men renser alligevel overflader uden at ridse
  • Fremstillet af 100% strukturstrikket polyester
  • Mættet med 100 % IPA eller en 70 % isopropanol/30 % deioniseret vandopløsning
  • Reducer VOC'er forbundet med IPA
  • Genlukkelig pose bevarer renlighed og opløsningsmiddelmætningsniveauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Materiale Strikket polyester
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tommer)
Til brug med (applikation) Ideel til rengøring af værktøj, instrumenter og andet udstyr
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 70% IPA/30% DI-vand