Få mere at vide
Contec™ Polywipe-C servietter
GREENER_CHOICE
Reducer forbruget af opløsningsmidler og maksimer proceskontrol og ensartethed i generelle og kritiske rengøringsapplikationer. Contec™ Polywipe-C Wipes er mættet med 100 % IPA eller en 70 % isopropanol/30 % deioniseret vandopløsning.
Brand:  Contec™ PSCS0012
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16655534
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Lightweight wipes have laser sealed edges and are laundered and saturated in Contec's ISO Class 4 environment for the lowest levels of particles, fibers and extractable residue
  • Textured wipe is effective, yet cleans surfaces without scratching
  • Made from 100% textured knitted polyester
  • Saturated with 100% IPA or a 70% isopropanol/30% deionized water solution
  • Reduce VOCs associated with IPA
  • Resealable pouch preserves cleanliness and solvent saturation levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Wipe
30 cm
30 cm
Single-use
Ideal for cleaning tools, instruments and other equipment
70% IPA/30% DI water
12 in.
12 in.
Not Autoclavable
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
1-ply
Non-sterile
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Contec™ Polywipe-C servietter > Dimensions (L x W): 30 x 30 cm (12 x 12 in.), Saturation Solution: 70% IPA/30% DI water