Få mere at vide
Contec™ Polywipe-C servietter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6814384 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
9 x 9 in.
Artikelnummer. 30245520
Brand: Contec™ PC99
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oprethold renlighed i ISO Klasse 5 renrum. Contec™ Polywipe-C Wipers er en omkostningseffektiv opgradering fra mindre kritiske klude. En blød, ikke-slibende tekstur renser overflader uden at ridse.
  • Den lette Polywipe-C serviet er designet til almindelig rengøring i ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M-3.5) miljøer
  • Ideel til aftørring af indvendige overflader af procesværktøjer og andet udstyr
  • En omkostningseffektiv opgradering fra mindre kritiske klude
  • Fremstillet med 100% polyester interlock-strik for god opløsningsmiddelabsorptionsevne og slid- og kemikalieresistens
  • Tekstureret overflade renser uden at ridse
  • Vasket og pakket i en ISO Klasse 4 (FED-STD-209E Klasse 100/M-2.5) renrum
  • Letvægts 100% polyester interlock strik visker giver god absorptionsevne med opløsningsmidler
  • Ideel til rengøring af indvendige overflader af procesværktøjer og andet udstyr
  • Blød, ikke-slibende tekstur renser overflader uden at ridse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Cleanroom Wipe
Længde (engelsk) 9 in.
Længde (metrisk) 22.9 cm
Bredde (engelsk) 9 in.
Bredde (metrisk) 22.9 cm
Materiale Polyester
Certificeringer/compliance For ISO Class 5 applications
Dimensioner (L x B) 9 x 9 in.
Til brug med (applikation) Cleanroom