Få mere at vide
Contec™ Polywipe-C Heatseal Wipes
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Emballagemængde:
150 klude/pose
300 afviskere/pose
75 Wipes/Bag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Pakke med 1500
Pakke med 750
Beskrivelse
- Wipes are made of a lightweight 100% polyester interlock knit
- Suitable for general-purpose cleaning
- Nonabrasive, soft-textured fabric cleans without scratching
- Wipes are laser-cut, sealing fibers at edge
- Chemical-resistant
- Good sorbency with solvents
- Hexagonal shape readily distinguishes critical-use wipes from others
- Extremely low in particles and fibers
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Heatseal Wipe |
| Længde (engelsk) | 9 in. |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 in. |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Basisvægt | 120 gsm |
| Engangs | Single-use |
| Dimensioner (L x B) | 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) |
| Vis mere |