Beskrivelse
- Servietter er lavet af en let 100% polyester interlock strik
- Velegnet til almindelig rengøring
- Ikke-slibende, blødt tekstureret stof renser uden at ridse
- Servietter er laserskåret, tætnende fibre i kanten
- Kemikalieresistent
- God sorberingsevne med opløsningsmidler
- Sekskantet form adskiller let vådservietter til kritisk brug fra andre
- Ekstremt lavt indhold af partikler og fibre
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Heatseal Wipe |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyester |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Dimensioner (L x B) | 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) |
| Vis mere |