Få mere at vide
Polyvinylsulfuric acid potassium salt, approx. M.W. 175,000
Artikelnummer. 11976971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11976971
Brand: Thermo Scientific Acros 418141000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 26837-42-3 | (C2H3KO4S)n | NaN g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26837-42-3
Molekylær formel (C2H3KO4S)n
Molekylvægt (g/mol) NaN
MDL nummer MFCD00081923
InChI nøgle WZAPMUSQALINQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym pvsk, potassium ethenyl sulfate, potassium poly vinyl sulfate, polyvinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid, monovinyl ester, polymers, potassium salt, sulfuric acid, monoethenyl ester, homopolymer, potassium salt, vinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid vinyl=potassium salt
PubChem CID 5055241
SMIL [K]OS(=O)(=O)OC(-*)C-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylsulfuric acid potassium salt
Farve Beige-brun til hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Lineær formel (-CH2CH(OSO3K)-)n
Mængde 100 g
IUPAC navn kalium;ethenylsulfat
Procent renhed ≥21.2% (K)