Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylsulfuric acid potassium salt |
| Farve | Beige-brun til hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 5 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (-CH2CH(OSO3K)-)n |
| IUPAC navn | kaliumethenylsulfat |
| Procent renhed | ≥21,2% (K) |