Få mere at vide
polyvinylpyrrolidon, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11475372 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475372 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11475372 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219545180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 DKK
    446.65 DKK / 100g
    Spare 22.35 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone
CAS 9003-39-8
Molekylær formel (C6H9NO)n
MDL nummer MFCD01076626
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
Mængde 100 g
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 111.14
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Formel vægt 40.000 (Gennemsnit)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyvinylpyrrolidone (PVP 40)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyvinylpyrrolidone