Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidone, MedChemExpress
Mængde:
25 g
Beskrivelse
Polyvinylpyrrolidone is a compound which has been widely tested and used in human and veterinary medicine as an effective wound healing accelerator and disinfectant when combined with iodine and other compounds.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylpyrrolidone |
| CAS | 9003-39-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | (C6H9NO)n |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | PVP Polyvidone Povidone |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL ∣DMSO : 50 mg/mL (Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1CCCN1C(C[H])[H].[n] |
| Procent renhed | 98.0% |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.