Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, M.W. 8,000
Beskrivelse
Et kryobeskyttelsesmiddel, også nyttigt i plantecellekulturforskning Polyvinylpyrrolidon bruges som et kryobeskyttelsesmiddel. Det bruges som bindemiddel til tabletter i lægemidler. Det tilsættes jod og danner et komplekst povidon-jod, som har desinficerende egenskaber, der bruges i forskellige produkter som opløsninger, salve og pessarer. Det bruges som klæbemiddel i limstift, emulgator, additiv til batterier, keramik, glasfiber, blæk og inkjet-papir, fortykningsmiddel i tandblegningsgeler og til at øge opløsningen i fotoresist til katodestrålerør. Derudover bruges det i produkter til personlig pleje, såsom shampoo, tandpasta, hårspray og hårgelé. Ud over dette finder det anvendelse i kontaktlinseopløsninger, desintegreringsmiddel til opløsningspolymerisering og i stål-quenching-opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylpyrrolidone |
| Navn note | M.W. 8,000 |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | 130 °C |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Merck Index | 14,7697 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, klorerede kulbrinter, aminer, nitroparaffiner, fedtsyrer med lavere vægt og kloroform. Uopløselig i æteren. |