Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, M.W. 8,000
Artikelnummer. 11308768
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308768 100 g 100g
11318768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041626.22
Request Bulk or Custom Format
En kryoprotektiv middel, også nyttig i forskning i plantecellekulturer | CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Et kryobeskyttelsesmiddel, også nyttigt i plantecellekulturforskning Polyvinylpyrrolidon bruges som et kryobeskyttelsesmiddel. Det bruges som bindemiddel til tabletter i lægemidler. Det tilsættes jod og danner et komplekst povidon-jod, som har desinficerende egenskaber, der bruges i forskellige produkter som opløsninger, salve og pessarer. Det bruges som klæbemiddel i limstift, emulgator, additiv til batterier, keramik, glasfiber, blæk og inkjet-papir, fortykningsmiddel i tandblegningsgeler og til at øge opløsningen i fotoresist til katodestrålerør. Derudover bruges det i produkter til personlig pleje, såsom shampoo, tandpasta, hårspray og hårgelé. Ud over dette finder det anvendelse i kontaktlinseopløsninger, desintegreringsmiddel til opløsningspolymerisering og i stål-quenching-opløsninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-39-8
Molekylær formel (C6H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD01076626
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone
Navn note M.W. 8,000
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 130°C
Merck Index 14,7697
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,chlorinated hydrocarbons,amines,nitro paraffins,lower wt fatty acids and chloroform. Insoluble in ether.
Mængde 100 g