Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, M.W. 10,000
Artikelnummer. 15433169
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433169 500 g 500g
15413169 25 g 25g
15423169 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60382.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2172.60 DKK
    1746.65 DKK / 500g
    Spare 425.95 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
En kryoprotektiv middel, også nyttig i forskning i plantecellekulturer | CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Polyvinylpyrrolidon er en polymer, der anvendes som et farmaceutisk hjælpemiddel, kompleksdannende middel og solubiliseringsmiddel. PVP blev brugt som en plasmavolumenekspander til traumeofre. Det fungerer som fortynder, opløsningsmiddel og rengøringsmiddel i forskellige slags industrier. Det fungerer også som adjuvans, emulgator, filtreringshjælpemiddel, tabletteringshjælpemiddel, fortykningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-39-8
Molekylær formel (C6H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD01076626
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Merck Index 14,7697
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 10 kd