Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, M.W. 10,000
Beskrivelse
Polyvinylpyrrolidon er en polymer, der anvendes som et farmaceutisk hjælpemiddel, kompleksdannende middel og solubiliseringsmiddel. PVP blev brugt som en plasmavolumenekspander til traumeofre. Det fungerer som fortynder, opløsningsmiddel og rengøringsmiddel i forskellige slags industrier. Det fungerer også som adjuvans, emulgator, filtreringshjælpemiddel, tabletteringshjælpemiddel, fortykningsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylpyrrolidone |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,7697 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand og de fleste organiske opløsningsmidler. |
| Formel vægt | 10 kd |