Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, M.W. 1,300,000
Artikelnummer. 11340338
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11340338 250 g 250g
11330338 50 g 50g
11320338 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043728.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Polyvinylpyrrolidon bruges til fremstilling af hårspray, shampoo, plasmaerstatninger, rengøringsmidler og klæbemidler. Det bruges også i hårfarver, klaringsmidler i vin, øl og juice, fortykningsmidler i blæk og maling, vandbindende midler og beskyttende kolloider. Det finder anvendelse som et specielt additiv til batterier, keramik, glasfiber, blæk og inkjet, en hæmmer af rekrystallisering og til at øge opløsningen i fotoresist til katodestrålerør. Yderligere bruges det til genlevering. Ud over dette bruges det som et farmaceutisk hjælpemiddel, kompleksdannende middel og solubiliseringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-39-8
Molekylær formel (C6H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD01076626
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone
Navn note M.W. 1,300,000
Fysisk form Pulver
Merck Index 14,7697
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, alkohol, klorerede kulbrinter, aminer, nitroparaffiner, fedtsyrer med lavere vægt og kloroform. Uopløselig i æteren.
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk