Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, M.W. 1,300,000
Beskrivelse
Polyvinylpyrrolidon bruges til fremstilling af hårspray, shampoo, plasmaerstatninger, rengøringsmidler og klæbemidler. Det bruges også i hårfarver, klaringsmidler i vin, øl og juice, fortykningsmidler i blæk og maling, vandbindende midler og beskyttende kolloider. Det finder anvendelse som et specielt additiv til batterier, keramik, glasfiber, blæk og inkjet, en hæmmer af rekrystallisering og til at øge opløsningen i fotoresist til katodestrålerør. Yderligere bruges det til genlevering. Ud over dette bruges det som et farmaceutisk hjælpemiddel, kompleksdannende middel og solubiliseringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylpyrrolidone |
| Navn note | M.W. 1,300,000 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,7697 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, alkohol, klorerede kulbrinter, aminer, nitroparaffiner, fedtsyrer med lavere vægt og kloroform. Uopløselig i æteren. |