Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidone, M.W. 1,300,000
Artikelnummer. 11320338
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11320338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043728.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Polyvinylpyrrolidon bruges til fremstilling af hårspray, shampoo, plasmaerstatninger, rengøringsmidler og klæbemidler. Det bruges også i hårfarver, klaringsmidler i vin, øl og juice, fortykningsmidler i blæk og maling, vandbindende midler og beskyttende kolloider. Det finder anvendelse som et specielt additiv til batterier, keramik, glasfiber, blæk og inkjet, en hæmmer af rekrystallisering og til at øge opløsningen i fotoresist til katodestrålerør. Yderligere bruges det til genlevering. Ud over dette bruges det som et farmaceutisk hjælpemiddel, kompleksdannende middel og solubiliseringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-39-8
Molekylær formel (C6H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD01076626
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone
Navn note M.W. 1,300,000
Fysisk form Pulver
Merck Index 14,7697
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol,chlorinated hydrocarbons,amines,nitro paraffins,lower wt fatty acids and chloroform. Insoluble in ether.
Mængde 1 kg
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic