Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidone K30, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436162 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11436162 5 kg
11406162 100 g
11416162 500 g
11426162 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11436162 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210278605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Used as a thickener and as a dispersing agent. Polyvinylpyrrolidone K30, MP Biomedicals is a component of Denhardt's Solution. It is also used as a detoxicant, a complexing agent, a lubricant and a binder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-39-8
Molekylær formel (C6H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD01076626
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Tæthed 1,23 – 1,29 g/ml (bogstaveligt)
pH 2,8 til 4,2 (5 % vandig opløsning)
Mængde 5 kg
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (>100 mg/ml, 2,5% aq-opløsning), methanol, ethanol, alkohol, kloroform og glycerol, eddikesyre; uopløselig i dimethylether, ethylacetat, acetone, toluen, xylen, mineralolie, carbontetrachlorid.
Viskositet 27 – 35cps (1% aq soln)
Formel vægt 35.000 – 51.000
Fysisk form Pulver