Tekniske data
| Tæthed | 1,23 – 1,29 g/ml (bogstaveligt) |
| pH | 2,8 til 4,2 (5 % vandig opløsning) |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (>100 mg/ml, 2,5% aq-opløsning), methanol, ethanol, alkohol, kloroform og glycerol, eddikesyre; uopløselig i dimethylether, ethylacetat, acetone, toluen, xylen, mineralolie, carbontetrachlorid. |
| Viskositet | 27 – 35cps (1% aq soln) |
| Formel vægt | 35.000 – 51.000 |
| Fysisk form | Pulver |