Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon K 30, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11495372 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11495372 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11495372 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219545191
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone K 30
CAS 9003-39-8
Farve Hvid
Tæthed 1.23-1.29g/mL
Mængde 1 kg
Fysisk form Pulver
Molekylær formel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
MDL nummer MFCD00082107
Synonym PVP 40, Polyvidone
InChI nøgle HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
IUPAC navn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy}ethyl-(9E)-octadec-9-enoat
Molekylvægt (g/mol) 604.82
Formel vægt 40000