Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon-jod-komplekset
Product Code. 10730575 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Unit Size:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
10730575 500 g 500g
10105000 100 g 100g
10474905 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10730575 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 229475000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Add to basket
CAS: 25655-41-8 | (C6H9NO)nI2 | 364,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25655-41-8
Molekylær formel (C6H9NO)nI2
Molekylvægt (g/mol) 364.95
MDL nummer MFCD00084483
InChI nøgle CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym povidone iodine, povidone-iodine, betadine, isodine, pvp iodine, pvp-iodine, pvp-i, isobetadyne, bridine, disphex
PubChem CID 410087
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on; molekylært iod
SMIL II.*-CC(-*)N1CCCC1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Farve Brun-rød til gul
Tab ved tørring 8% max. (5 g, 105°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Lineær formel (C6H9NO)n·xI
Mængde 500 g
Merck Index 15, 7815
Procent renhed 9.0 to 12.0% (available iodine) (on dried substance)
Fysisk form Pulver