Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylpyrrolidone-iodine complex |
| Smeltepunkt | 300°C |
| Farve | Brun-rød til gul |
| Tab ved tørring | 8% max. (5 g, 105°C) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Lineær formel | (C6H9NO)n·xI |
| Mængde | 2.5 kg |
| Merck Index | 15, 7815 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,isopropanol,glycerol;,practically insoluble in acetone |
| Procent renhed | 9.0 to 12.0% (available iodine) (on dried substance) |
| Vis mere |