Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon-jod-komplekset
Artikelnummer. 15412447
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412447 50 g 50g
15422447 250 g 250g
15432447 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045782.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 25655-41-8 | (C6H9NO)nI2 | 364,95 g/mol
Polyvinylpyrrolidon-jodkompleks bruges som en formulering med langsom jodfrigivelse, der ioderer lipider og oxiderer celleforbindelser såsom tyrosinsidekæder. Det bruges til at studere mikrobiel dekontaminering af menneskelige donorøjne samt inaktivering af infektiøs hæmatopoietisk nekrosevirus. Det bruges også som et kulstof nanorør-coatingmiddel for at forbedre vandopløseligheden. Det fungerer som et topisk antiseptisk middel i kirurgi, som en aerosol til hud- og slimhindeinfektioner og bruges til at forhindre infektion i sår.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25655-41-8
Molekylær formel (C6H9NO)nI2
Molekylvægt (g/mol) 364.95
MDL nummer MFCD00084483
InChI nøgle CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym povidone iodine, povidone-iodine, betadine, isodine, pvp iodine, pvp-iodine, pvp-i, isobetadyne, bridine, disphex
PubChem CID 410087
SMIL II.*-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone-iodine complex
Farve Brun-Gul
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 300°C (decomposition)
Merck Index 14,7698
Opløselighedsinformation Soluble in water,ethyl alcohol,isopropyl alcohol,polyethylene glycol and glycerol. Insoluble in chloroform,carbon tetrachloride,hexane,acetone and petroleum ether.
Mængde 50 g
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on; molekylært iod