Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidone, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. p-27893
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10619173
Brand: Fisher BioReagents BP431100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Polyvinylpyrrolidone, >-95%, C6H9NO, CAS Number-9003-39-8, n-vinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, n-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, 1-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, n-vinylpyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 500g
Polyvinylpyrrolidone, >-95%, C6H9NO, CAS Number-9003-39-8, n-vinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, n-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, 1-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, n-vinylpyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 500g
Polyvinyl Pyrrolidone is a component of Denhardt's Reagent, commonly used in nucleic acid hybridization procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-39-8
Molekylær formel (C6H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD01076626
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-one
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone
Farve White
pH 3 to 7
Fysisk form Solid
Smeltepunkt 100°C
Aske 0.05% max.
Analyseprocentområde ≥95 %
Assay Procent Noter (dry basis)≥95%
Merck Index 15, 7814
Mængde 100 g
Procent renhed ≥95%
Identifikation Pass Test
Emballage Poly Bottle