Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidone, Fisher BioReagents™
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Polyvinylpyrrolidone, >-95%, C6H9NO, CAS Number-9003-39-8, n-vinyl-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, n-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, 1-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, n-vinylpyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 500g
Polyvinyl Pyrrolidone is a component of Denhardt's Reagent, commonly used in nucleic acid hybridization procedures.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylpyrrolidone |
| Farve | White |
| pH | 3 to 7 |
| Fysisk form | Solid |
| Smeltepunkt | 100°C |
| Aske | 0.05% max. |
| Analyseprocentområde | ≥95 % |
| Assay Procent Noter | (dry basis)≥95% |
| Merck Index | 15, 7814 |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |