Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, krydsbundet
Artikelnummer. 10013573 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10013573 100 g Plastflaske 100g
10246760 25 g Plastflaske 25g
10083130 500 g Plastflaske 500g
10668504 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10013573 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227481000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.98 DKK
    455.65 DKK / 100g
    Spare 50.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25249-54-1 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25249-54-1
Molekylær formel (C6H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD00149016
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone
Farve Hvid
pH 5 to 8 (1% aq. soln.)
Fysisk form Mikrokrystallinsk pulver
Merck Index 14, 7697
Mængde 100 g
Procent renhed 11 to 12.8% (nitrogen)(on substance as is)
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 5% max.
Emballage Plastflaske
Vand 5% max. (K.F.)