Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, krydsbundet
Beschreibung
Polyvinylpyrrolidon bruges i belægninger, trykfarve, gummi, glas, læder, kosmetik, sæber, plast, i papirfremstilling og som stabilisator. Det virker som et desintegreringsmiddel i farmaceutiske tabletter og som et middel til at udvinde urenheder. Det bruges til at fjerne polyfenoler i øl.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylpyrrolidone |
| Farve | Hvid |
| Navn note | Krydsforbundet |
| Fysisk form | Pulver |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand, sur og basisk. |