Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, gennemsnitlig M.W. 8.000, K16-18
Artikelnummer. 10134760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10134760 500 g Plastflaske 500g
10114333 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10134760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227465000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-39-8
Molekylær formel (C6H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD01076626
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone
Farve Hvid eller hvid-gul
Navn note K16-18
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Fysisk form Pulver eller flager
Smeltepunkt 130.0°C
Merck Index 15, 7814
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Mængde 500 g
Flammepunkt >215°C
Procent renhed 11.5 to 12.8% (nitrogen, on anh. subst.), 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one max. (HPLC)
Identifikation Positive
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Vand 5% Max. (K.F.)