Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, gennemsnitlig M.W. 8.000, K16-18
Artikelnummer. 10114333 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10114333 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10134760 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114333 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227460025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2679.14 DKK
    2410.65 DKK / 2.5kg
    Spare 268.49 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-39-8
Molekylær formel (C6H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD01076626
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone
Farve Hvid eller hvid-gul
Navn note K16-18
pH 3,0 til 5,0 (5 % vandig opløsning)
Fysisk form Pulver eller flager
Smeltepunkt 130,0 °C
Merck Index 15, 7814
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og kloroform, praktisk talt uopløselige i ether
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt >215 °C
Procent renhed 11,5 til 12,8 % (nitrogen, på anh. subst.), 10 ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one maks. (HPLC)
Identifikation Positiv
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Vand 5% Max. (K.F.)