Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, gennemsnitlig M.W. 58,000
Beskrivelse
Polyvinylpyrrolidon bruges som klæbemiddel i limstifter; en emulgator og et desintegreringsmiddel til opløsningspolymerisation; et additiv til Doros RNA-ekstraktionsbuffer; som et væskefase-dispersionsforstærkende middel i diffusionsordnet spektroskopi (DOSY) NMR og som et fortykkelsesmiddel i tandblegningsgeler. Det finder anvendelse i produkter til personlig pleje som shampoo og tandpasta, i blæk til inkjet-printere samt i kontaktlinseopløsninger. Det bruges som fødevaretilsætningsstof og i vinindustrien som fineringsmiddel til hvidvin. Det bruges som et dækningsmiddel til at syntetisere sølv nanotråde gennem en polyolproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylpyrrolidone |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,7697 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 58 kd |