Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidon, gennemsnitlig M.W. 50.000, K30
Artikelnummer. 10721891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastspand
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10721891 500 g Plastflaske 500g
10721701 100 g Plastflaske 100g
10697323 2.5 kg Plastspand 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10721891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227545000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 DKK
    1201.65 DKK / 500g
    Spare 268.35 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-39-8
Molekylær formel (C6H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD01076626
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone
Farve Hvid
Navn note K29-32
pH 3,0 til 5,0 (5 % vandig opløsning)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Smeltepunkt 225,0 °C
Mængde 500 g
Identifikation B,C,D,E overholder
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Merck Index 15, 7814
Viskositet 29 til 32 K −værdi (1 % faststof w/v i vandig opløsning)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og kloroform, praktisk talt uopløselige i ether
Vand 5% Max. (K.F.)
Procent renhed 11,5 til 12,8 % (nitrogen, på en anden subst.) 10 ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one (HPLC) maks. 3 % maks. 2-pyrrolidon (HPLC)