Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylpyrrolidone |
| Farve | Hvid |
| Navn note | K29-32 |
| pH | 3,0 til 5,0 (5 % vandig opløsning) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver eller krystaller |
| Smeltepunkt | 225,0 °C |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | 50.000 |
| Merck Index | 15, 7814 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og kloroform, praktisk talt uopløselige i ether |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |