Få mere at vide
Polyvinylpyrrolidone, average M.W. 50.000, K30
Artikelnummer. 10697323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastspand
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10697323
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9003-39-8
Molekylær formel (C6H9NO)n
Molekylvægt (g/mol) 111.14
MDL nummer MFCD01076626
InChI nøgle WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC navn 1-ethenylpyrrolidin-2-on
SMIL *-CC(-*)N1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyvinylpyrrolidone
Farve Hvid
Navn note K29-32
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Smeltepunkt 225.0°C
Merck Index 15, 7814
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Mængde 2.5 kg
Procent renhed 11.5 to 12.8% (Nitrogen, on anh. subst.) 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one (HPLC) max. 3% max. 2-pyrrolidone (HPLC)
Identifikation B,C,D,E comply
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastspand
Viskositet 29 to 32 K−value (1% solid w/v aq. soln.)
Vand 5% Max. (K.F.)