Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylpyrrolidone |
| Farve | Hvid til hvid-gul |
| Navn note | K12 |
| pH | 3,0 til 5,0 (5 % vandig opløsning) |
| Fysisk form | Pulver eller flager |
| Merck Index | 15, 7814 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og kloroform, praktisk talt uopløselige i ether |
| Mængde | 250 g |
| Procent renhed | 11,5 til 12,8 % (nitrogen, på anh. subst.), 10 ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one maks. (HPLC), 3,0 % maks. 2-pyrrolidon (HPLC) |
| Identifikation | Bestå test |
| Vis mere |