Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyvinylpyrrolidone |
| Farve | Hvid til hvid-gul |
| Navn note | K12 |
| pH | 3,0 til 5,0 (5 % vandig opløsning) |
| Fysisk form | Pulver eller flager |
| Mængde | 1 kg |
| Identifikation | Bestå test |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Merck Index | 15, 7814 |
| Vis mere |