Få mere at vide
Brady™ Polyvinylfluoride Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11599023
Skift visning
Bredde (metrisk):
16,5 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
Højde (metrisk):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
12,7 mm
25,4 mm
34,9 mm
38,1 mm
63,5 mm
Farve:
Gul
Hvid
Hvid, Gennemsigtig, Transparent
Form:
Firkant
Rektangel
Pakningsstørrelse:
1 rulning
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Farve Form unitSize
11599023 25,4 mm 7 mm Hvid Rektangel 1 rulning
11539023 16,5 mm 5,1 mm Hvid Rektangel 1 rulning
11529023 19,1 mm 6,4 mm Hvid Rektangel 1 rulning
11509033 38,1 mm 12,7 mm Hvid Rektangel 1 rulning
11569043 25,4 mm 25,4 mm Hvid, Gennemsigtig, Transparent Firkant 1 rulning
11579023 38,1 mm 34,9 mm Gul Rektangel -
11579043 25,4 mm 38,1 mm Hvid, Gennemsigtig, Transparent Rektangel 1 rulning
11589043 25,4 mm 63,5 mm Hvid, Gennemsigtig, Transparent Rektangel 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11599023 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018615
Polyvinylfluoride labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
  • For TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers
  • TLS2200™ parts can also be printed on BMP™71 Label Printer provided roll adapter (M71-ADAPT) is used
  • TEDLAR™ is a registered trademark of DuPont™
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Hvid
Slutte Matte
Materiale PVF
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Electrical Labeling
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling Systems
Etiketter pr. række 1
Mængde 750 Labels
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +135°C
Tykkelse (metrisk) 0.091 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 10.2 mm
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (metrisk) 7 mm
Højde (metrisk) printbart område 7 mm